Kluczowe dokumenty
Z545732
VerSA-Flow™ can and drum dispenser
Low-flow pressure-delivery cap with 2 in. NPT thread
Synonim(y):
Dozownik przepływu, Dozownik puszek, System dozowania do beczek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do niskoprzepływowego ciśnieniowego dostarczania rozpuszczalników z puszek i beczek Aldrich ze stożkowym 2-calowym gwintem NPT lub 2-calowym gwintem doczołowym. Precyzyjnie obrobiona, dwuczęściowa nasadka PBT ze specjalnym gwintem, który umożliwia zdjęcie nasadki bez odłączania przewodów rozpuszczalnika i gazu podczas wymiany pojemników.
- Natężenie przepływu: ok. 1 l/min przy 4 psi
- Zawiera 10 ft ×1/4 in. O.D. FEP do pobierania rozpuszczalnika, regulowana głębokość poprzez złączkę zaciskową na nasadce1/4 cala I.D. przyłącze węża gazowego
- Dodatkowe kolanko 90° PFA z1/4 in. O.D. do podłączenia rurki zbierającej do nasadki w zastosowaniach o niskim prześwicie
- Dwa dodatkowe otwory gwintowane1/4 in. NPT z zaślepkami umożliwiają dodanie wskaźnika poziomu cieczy, przewodu odpowietrzającego lub zespołu rurki napełniającej/dostarczającej.
- Wbudowany zawór ciśnieniowy odpowietrza się automatycznie w przypadku nadmiernego ciśnienia (maks. 5 psi)
- Opcjonalne złączki zaciskowe 1/8 in. Złączki zaciskowe O.D. do przewodów HPLC
Informacje prawne
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z545732-1EA | 4061832965062 |