Kluczowe dokumenty
Z118648
Sigma-Aldrich
Scienceware® hand pumps
For use with 30 gal (114 L) drum, L 23 1/2 in. (59 cm)
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.51
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H32886-0000
Długość
23 1/2 in. (59 cm)
dopasowywanie
(51 mm)
2 in.
Opis ogólny
All PE, delivers 6 oz/downstroke against a 12 ft (3.65 m) head of water and empties a drum within 1/8in. (3 mm) of the bottom. Mounted on 2 in. standard "V" threaded PE plug. Fits through 2 in. (51 mm) or larger opening. Uses: strong acids, alkalis, and inorganic solvents.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)