Kluczowe dokumenty
BAF378980000
SP Bel-Art® Pipette Pump
capacity 10 mL, green
Synonim(y):
Pompka do pipet, urządzenie pipetujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Materiały
green
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37898-0000
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Zapewnia bezpieczne, dokładne i bezproblemowe pipetowanie dzięki prostej obsłudze jedną ręką.
Cechy i korzyści
  • Pipety płynnie mieszczą się w elastycznym uchwycie stożkowym
  • Pokrętło z boku obraca się w celu precyzyjnego zasysania lub dozowania
  • Tłok można nacisnąć w celu szybkiego opróżnienia
  • Odporność na kwasy i zasady
  • Zdemontować wszystkie części do czyszczenia i przed sterylizacją w autoklawie w temperaturze 121ºC (250ºF) przez 20 minut; uchwyt nie powinien być sterylizowany w autoklawie.
  • Dostępne są wymienne uchwyty i podkładki z gumy silikonowej
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)