Z553182
VerSA-Flow™ can and drum dispenser
High-flow pressure-delivery cap with 2 in. buttress thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do ciśnieniowego dostarczania rozpuszczalników o wysokim przepływie z puszek i beczek Aldrich ze stożkowym 2-calowym gwintem NPT lub 2-calowym gwintem doczołowym. Precyzyjnie obrobiona, dwuczęściowa nasadka PBT ze specjalnym gwintem umożliwiającym zdjęcie nasadki bez odłączania przewodów rozpuszczalnika i gazu podczas wymiany pojemnika.
- Natężenie przepływu: ok. 5 do 6 l/min przy 4 psi
- Zawiera rurkę do pobierania rozpuszczalnika FEP o średnicy wewnętrznej 3/8 cala i długości 8 stóp, z regulacją głębokości za pomocą złączki zaciskowej na nasadce
- Króciec włączania/wyłączania1/4 cala I.D. do podłączenia węża gazowego
- Wbudowany zawór redukcji ciśnienia odpowietrza się automatycznie w przypadku nadmiernego ciśnienia (maks. 10 psi)
Informacje prawne
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)