Z546518
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 145-175 μm
Synonim(y):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
dysk śr.
65 mm
pojemność lejka
140 mL
trzon śr.
15 mm
wielkość porów
145-175 μm porosity
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC