Merck
W467314
Sigma-Aldrich
δ-Hexadecalactone
≥98%, FG
Synonim(y):
δ-Juniper lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.41
Numer FEMA:
4673
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
10.049
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
opis
Organoleptic:
Class: Fatty
SubClass: Other
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
butter; waxy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)