Merck
W468501
Sigma-Aldrich
δ-Tridecalactone
≥95%, FG
Synonim(y):
Tetrahydro-6-oktylo-2H-piran-2-on, 6-oktylooksan-2-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.33
Numer FEMA:
4685
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.058
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; dairy; milk; musty; buttery
ciąg SMILES
O1C(CCCC1=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11-13(14)15-12/h12H,2-11H2,1H3
Klucz InChI
RZZLMGATMUAJPX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
δ-Tridekalakton uczestniczy jako wzorzec wewnętrzny w badaniu konwersji kwasu linolowego do hydroksylowego kwasu tłuszczowego przez szczepy bakterii kwasu mlekowego. Jego forma racemiczna została wykorzystana w syntezie racemicznychN-alkilo-5-acetoksyalkanamidów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
259.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
126.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasutaka Shimotori et al.
Journal of oleo science, 64(11), 1213-1226 (2015-10-16)
A combination of Novozym 435-catalyzed methanolysis and amidation using racemic N-methyl-5-acetoxytridecan- and tetradecanamides as a substrate proceeded in good enantioselectivity to afford the corresponding (R)-N-methyl-5-acetoxyalkanamides, (S)-N-methyl-5-hydroxyalkanamides, and (S)-N-cyclohexyl-5-hydroxyalkanamides. Both enantiomers of δ-tri- and δ-tetradecalactones were synthesized in over 90% enantiomeric
Noriaki Kishimoto et al.
Lipids, 38(12), 1269-1274 (2004-02-12)
Twenty-three of 86 strains of lactic acid bacteria transformed linoleic acid into hydroxy FA. Two distinct conversion pathways were in operation. Two strains of Lactobacillus acidophilus and a strain of Pediococcus pentosaceus produced 13(S)-hydroxy-9-octadecenoic acid 113(S)-OH 18:11 and 10,13dihydroxyoctadecanoic acid