Merck
W329800
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-2-butanone
≥95%, FG
Synonim(y):
3-sulfanylbutan-2-one
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(SH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.17
Numer FEMA:
3298
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11497
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.047
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥95%
bp
48-49 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty; onion; roasted; sulfurous
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
Klucz InChI
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Mercapto-2-butanone is a sulfur-containing flavor compound mainly found in meat and meat products. It is formed by the Maillard reaction between sugars and cysteine or thiamin, which are known precursors for meat-like flavorings.
Działania biochem./fizjol.
Taste at 0.3-1.0 ppm
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
117.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Aroma volatiles from meatlike Maillard systems.
Mottram DS & Whitfield FB.
ACS Symp. Ser., 543, 180?191-180?191 (1994)
Origin of carbons in sulfur-containing aroma compounds from the Maillard reaction of xylose, cysteine and thiamine
Cerny C.
LWT--Food Science and Technology, 40(8), 1309-1315 (2007)
Important sulfur-containing aroma volatiles in meat.
Mottram DS & Madruga MS
ACS Symp. Ser., 564, 180?187-180?187 (1994)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 70-70 (2001)
Flavour formation in meat and meat products: a review.
Mottram DS
Food Chemistry, 62(4), 415-424 (1998)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W329800-1KG
W329800-25G
W329800-100G
W329800-100G-K4061837890376
W329800-1KG-K4061837890383
W329800-25G-K4061837890390
W329800-SAMPLE
W329800-SAMPLE-K4061837529689