Merck
W329118
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybutanoic acid lactone
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
γ-Butyrolactone, γ-Hydroxybutyric acid lactone, 4-Hydroxybutyric acid lactone, GBL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Numer FEMA:
3291
Beilstein:
105248
Numer WE:
Nr Rady Europy:
615
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.006
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
1.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; creamy; fatty; oily
ciąg SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Klucz InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 4-hydroxybutanoic acid lactone, CAS Registry Number 96-48-0.: A comprehensive safety assessment of 4-hydroxybutanoic acid lactone as a fragrance ingredient, evaluating its toxicological profile and safe usage levels (Api et al., 2019).
Działania biochem./fizjol.
Precursor of γ-hydroxybutyric acid (GHB). It blocks dopamine release by blocking impulse flow in dopaminergic neurons. Pretreatment with γ-butyrolactone allows detection of autoreceptor-induced dopamine release.
Precursor of γ-hydroxybutyric acid (GHB); blocks dopamine release.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Monica Blichowski et al.
Epilepsia, 56(7), 1081-1087 (2015-06-03)
Infantile spasms (or IS) is a catastrophic childhood epilepsy that is particularly prevalent in children with Down syndrome. Previously, we have shown that the Ts65Dn (Ts) mouse model of Down syndrome is a useful substrate upon which to develop an
Jagan N Thupari et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(14), 9498-9502 (2002-06-13)
C75, a known inhibitor of fatty acid synthase is postulated to cause significant weight loss through decreased hypothalamic neuropeptide Y (NPY) production. Peripherally, C75, an alpha-methylene-gamma-butyrolactone, reduces adipose tissue and fatty liver, despite high levels of malonyl-CoA. To investigate this
Tezcan Guney et al.
Organic letters, 15(3), 613-615 (2013-01-18)
The total synthesis of paracaseolide A, a valuable cell-cycle progression inhibitor, was accomplished in 8 steps from known compounds, with 6.6% overall yield. The synthetic strategy creates strong potential for diversification.
Géraldine Le Goff et al.
Journal of natural products, 76(2), 142-149 (2013-02-08)
Three novel hydrazides, geralcins C-E (1-3), were isolated from Streptomyces sp. LMA-545, together with MH-031 and geralcins A and B. This unusual family of compounds was isolated from liquid-state and agar-supported fermentation using Amberlite XAD-16 solid-phase extraction during the cultivation
Samuel K Kutty et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(23), 9517-9529 (2013-11-07)
Fimbrolides from marine algae have shown promising activity against quorum sensing (QS), a chief regulatory and communication system in bacteria controlling biofilm formation and virulence factor. Nitric oxide (NO) at sublethal concentration has also been reported to induce dispersal of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W329118-10KG
W329118-SAMPLE
W329118-10KG-K4061837529283
W329118-1DRUM-K
W329118-1KG
W329118-1KG-K4061838257857
W329118-25KG
W329118-25KG-K4061838257864
W329118-500LB-K
W329118-SAMPLE-K4061837529351