Kluczowe dokumenty
W278430
Nonanoic acid
natural, 98%, FG
Synonim(y):
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Olea europaea
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.315
FDA 21 CFR 178.1010
gęstość pary
5.5 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
granice wybuchowości
9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
gęstość
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheesy; waxy; tallow
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?