Kluczowe dokumenty
N29902
Nonanoic acid
96%
Synonim(y):
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
96%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
9 °C (lit.)
gęstość
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.