Kluczowe dokumenty
8.07167
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
for synthesis
Synonim(y):
Nonanoic acid, Pelargonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
203-931-2
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.04 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
405 °C
granice wybuchowości
0.8-9 % (v/v)
pH
4.4 (25 °C, 0.1 g/L in H2O)
Lepkość kinematyczna
9.0 cSt(20 °C)
mp
13 °C
temp. przejścia
flash point 137 °C
rozpuszczalność
0.3 g/L
gęstość
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.904 - 0.907
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup