Kluczowe dokumenty
QBD11385
Carboxyfluorescein-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C164H294N3O64P
Masa cząsteczkowa:
3363.04
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
grupa funkcyjna
phospholipid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Karboksyfluoresceina-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-DSPE jest blokiem budulcowym miceli z hydrofilową przekładką dPEG dołączoną do fluorescencyjnego barwnika karboksyfluoresceiny.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD11385-10MG | |
QBD11385-5MG |