Merck
QBD11223
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®12-amido-DBCO
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H70BrN3O15
Masa cząsteczkowa:
996.97
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
Klucz InChI
XPUVEPGDYRRCGY-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Bromoacetamido-dPEG ®₁₂-amido-DBCO to środek sieciujący z bromoacetamido, który może reagować z wolnym tiolem i DBCO, który może być stosowany do bezmiedziowej reakcji chemicznej "click" z grupą azydkową.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11223-500MG
QBD11223-25MG