Merck
QBD11217
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®3-azide
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19BrN4O4
Masa cząsteczkowa:
339.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupa funkcyjna
azide
bromo
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Klucz InChI
BIPRHBHFKQEZTR-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Bromoacetamido-dPEG ®₃-azide może być stosowany do koniugacji dwóch różnych białek lub przeciwciał z ładunkiem użytecznym poprzez reakcję bromoacetamido z wolnym tiolem i przy użyciu katalizowanej miedzią chemii "click" azydku do reakcji z terminalnymi alkinami lub naprężonymi alkinami.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)