Merck
QBD11224
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®24-amido-DBCO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C71H118BrN3O27
Masa cząsteczkowa:
1525.60
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C71H118BrN3O27/c72-63-70(77)74-14-16-80-18-20-82-22-24-84-26-28-86-30-32-88-34-36-90-38-40-92-42-44-94-46-48-96-50-52-98-54-56-100-58-60-102-62-61-101-59-57-99-55-53-97-51-49-95-47-45-93-43-41-91-39-37-89-35-33-87-31-29-85-27-25-83-23-21-81-19-17-79-15
Klucz InChI
PCFBANPBUNKXTI-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Bromoacetamido-dPEG ®₂₄-amido-DBCO to środek sieciujący z bromoacetamido, który może reagować z wolnym tiolem i DBCO, który może być stosowany do bezmiedziowej reakcji chemicznej "click" z grupą azydkową.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)