Merck
QBD11370
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C77H118F4N2O28
Masa cząsteczkowa:
1595.75
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2CC3=CC=CC=C3C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C77H118F4N2O28/c78-69-64-70(79)76(81)77(75(69)80)111-74(86)14-16-87-18-20-89-22-24-91-26-28-93-30-32-95-34-36-97-38-40-99-42-44-101-46-48-103-50-52-105-54-56-107-58-60-109-62-63-110-61-59-108-57-55-106-53-51-104-49-47-102-45-43-100-41-39-98-37-35-96-33
Klucz InChI
DMZOSVFUYMWYBS-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester DBCO-dPEG ®₂₄-TFP zawiera DBCO, który może reagować z azydkiem poprzez bezmiedziową reakcję chemiczną "click" oraz ester TFP, który może reagować z pierwszorzędową aminą.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)