Merck
H6401
Sigma-Aldrich
Hexachloropropene
≥90%
Synonim(y):
Perchloropropene
About This Item
Wzór liniowy:
CCl3CCl=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.75
Beilstein:
1766640
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
8.3 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
gęstość
1.765 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6/c4-1(2(5)6)3(7,8)9
Klucz InChI
VFDYKPARTDCDCU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Neudecker et al.
Mutation research, 170(1-2), 1-9 (1986-04-01)
In the presence of S9 mix all allylic chloropropenes tested exert considerable indirect mutagenic activity which is most pronounced for 1,2,3-trichloropropene. Lower as well as higher chlorinated derivatives are clearly less mutagenic. Longer than standard incubation time (120 min instead
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)