CLS710120
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonim(y):
Corning® 7101
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7101-20
zakres pomiaru objętości
20.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Długość
516 mm
pojemność
20.0 mL
kolor
yellow
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Pyrex® certified, volumetric pipette is calibrated in accordance with ASTM E-542, and ASTM E-969.
- It is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
- Color-coded markings enameled onto the glass.
- It is also tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)