Merck
478962
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
99%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
ciąg SMILES
CCOC(OCC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetal dietylowy 4-bromobenzaldehydu jest również znany jako acetal dimetylowy p-bromobenzaldehydu. Jest stosowany podczas chemicznego rozkładu pladienolidu D do acetalu benzylidenowego.
Zastosowanie
Acetal dietylowy 4-bromobenzaldehydu może być użyty do przygotowania acetalu dietylowego 4-etynylobenzaldehydu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Total synthesis of the potent antitumor macrolides pladienolide B and D.
Kanada RM, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(23), 4350-4355 (2007)
X-ray crystal structures and conformational analysis of cyclic acetals derived from tartaric acid and rigid spacer units.
Ei?mann D, et al.
Structural Chemistry, 23(4), 1131-1142 (2012)