Kluczowe dokumenty
CLS21285
Pyrex® micro precision bore funnel top class A burette, with straight ST stopcock
capacity 5 mL
Synonim(y):
biurety, precyzja biurety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 0.01 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2128-5
tol. measuring range
0.01 mL
pojemność
5 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)