Merck
SLW3295/02
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3295/02
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
Właściwości
graduations 0.02 mL
producent / nazwa handlowa
3295/02
SciLabware
Długość
820 mm
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 385
  • Wyposażony w wymienne klucze PTFE do pracy bez smaru, z otworem 1,5 mm
  • Podziałka pokryta białą emalią zapewnia dobrą widoczność w ciemnych roztworach
  • Wykonany ze szkła borokrzemianowego dla zwiększenia odporności chemicznej
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)