Kluczowe dokumenty
SLW3295/04
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3295/04
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
Właściwości
graduations 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
3295/04
SciLabware
Długość
820 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 385
- Wyposażony w wymienne klucze PTFE do pracy bez smaru, z otworem 1,5 mm
- Podziałka pokryta białą emalią zapewnia dobrą widoczność w ciemnych roztworach
- Wykonany ze szkła borokrzemianowego dla zwiększenia odporności chemicznej
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW3295/04-1EA | 4061832441085 |