Kluczowe dokumenty
SLW492094
Pyrex® Burettes, Schellbach, class AS with PTFE key
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 492094
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE key
Właściwości
graduations 0.05 mL
producent / nazwa handlowa
492094
SciLabware
Długość
820 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 385
  • Podziałka i napisy z niebieskiej emalii
  • Z lejkiem ułatwiającym napełnianie i zwiększającym bezpieczeństwo
  • Każda biureta ma czas oczekiwania +30s przed dokonaniem ostatecznego odczytu
  • Wykonana z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego
  • Bezsmarowy wymienny klucz PTFE z otworem 1,5 mm
Rurka biurety Schellbach z pionowym białym paskiem i centralną niebieską wstążką
  • Ułatwia dokładny odczyt menisku
  • dokładna pozycja menisku jest wyraźnie określona w miejscu, w którym niebieska wstążka dzieli się na szeroki i wąski pas
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)