SLW492093
Pyrex® Burettes, Schellbach, class AS with PTFE key
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 492093
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE key
Właściwości
graduations 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
492093
SciLabware
Długość
620 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 385
- Podziałka i napisy z niebieskiej emalii
- Z lejkiem ułatwiającym napełnianie i zwiększającym bezpieczeństwo
- Każda biureta ma czas oczekiwania +30s przed dokonaniem ostatecznego odczytu
- Wykonana z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego
- Bezsmarowy wymienny klucz PTFE z otworem 1,5 mm
Rurka biurety Schellbach z pionowym białym paskiem i centralną niebieską wstążką
- Ułatwia dokładny odczyt menisku
- dokładna pozycja menisku jest wyraźnie określona w miejscu, w którym niebieska wstążka dzieli się na szeroki i wąski pas
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)