Kluczowe dokumenty
BR23820
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Synonim(y):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
Właściwości
class AS
subdivision 0.05 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
producent / nazwa handlowa
BRAND 23820
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
dł. biurety
785 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Koncepcja modułowej biurety automatycznej! Szybki demontaż i łatwe czyszczenie. Łatwość naprawy - wszystkie poszczególne elementy można wymienić! Klasa AS, oznaczenie DE-M Boro 3.3, odłączany korek PTFE. DIN EN ISO 385. Kalibrowane w celu dostarczenia (TD, Ex). Wszystkie biurety automatyczne BLAU1191 są dostarczane z numerem partii i towarzyszącym mu certyfikatem partii w oryginalnym opakowaniu.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR23820-1EA4061831854909