BR23810
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 25 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 23810
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Koncepcja modułowej biurety automatycznej! Szybki demontaż i łatwe czyszczenie. Łatwa naprawa - wszystkie poszczególne elementy można wymienić! Boro 3.3, odłączany korek PTFE. Granice błędu zgodne z klasą B, DIN EN ISO 385. Skalibrowany do dostawy (TD, Ex).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR23810-1EA | 4061831864809 |