Key Documents
BR23809
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 10 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Synonim(y):
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
AR-Glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 23809
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)