Kluczowe dokumenty
Z279234
Sigma-Aldrich
Nalgene® automatic self-zeroing burette
volume 50 mL
Synonim(y):
automatyczne biurety, biurety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
acrylic
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3640-0050
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Przezroczyste biurety są łatwą w użyciu, trwałą alternatywą dla szkła. Powtarzalne, dokładne wyniki spełniają wymagania normy ASTM E 287. Zawiera akrylową biuretę, rurkę Nalgene i butelkę LDPE z zamknięciem PP.
Ostrzeżenie
Nie używać z alkoholami, rozpuszczalnikami organicznymi, wodorotlenkiem amonu lub kwasem fluorowodorowym.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)