Kluczowe dokumenty
SLW492147
Pyrex® Burettes, Schellbach, class AS with glass key
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 492147
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass key
Właściwości
graduations 0.05 mL
producent / nazwa handlowa
492147
SciLabware
Długość
820 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 385
- Podziałka i napisy z niebieskiej emalii
- Z lejkiem ułatwiającym napełnianie i zwiększającym bezpieczeństwo
- Każda biureta ma czas oczekiwania +30s przed dokonaniem ostatecznego odczytu
- Wykonana z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego
- Z wymiennym szklanym kluczem o średnicy 2,0 mm
Rurka biurety Schellbach z pionowym białym paskiem i centralną niebieską wstążką
- Ułatwia dokładny odczyt menisku
- Dokładna pozycja menisku jest wyraźnie określona w miejscu, w którym niebieska wstążka dzieli się na szeroki i wąski pas.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW492147-1EA | 4061832442945 |