BR24269
BRAND® BLAUBRAND® micro burette, bang pattern, straight stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Burettes, Micro burettes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
Właściwości
class AS
subdivision 0.02 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 24269
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
dł. biurety
820 mm
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
All BLAUBRAND® burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR24269-2EA | 4061831855104 |