Kluczowe dokumenty
C110507
Cyclooctene oxide
99%
Synonim(y):
9-Oxabicyclo[6.1.0]nonane, Epoxycyclooctane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystals
bp
55 °C/5 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCCC2OC2CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-4-6-8-7(9-8)5-3-1/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
MELPJGOMEMRMPL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
C110507-5G | 4061833460733 |
C110507-100G | |
C110507-25G |