Kluczowe dokumenty
BR718605
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Neubauer pattern
without clips, double ruled
Synonim(y):
butelka ldpe, butelki polietylenowe, pojemniki polietylenowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
without clips
producent / nazwa handlowa
BRAND 718605
rozmiar komory
0.1 mm , depth
dołki
1
Opis ogólny
Wyprodukowany zgodnie z normą DIN 12 847, zawiera 2 szkiełka nakrywkowe do hemocytometru. Na szkiełku nakrywkowym znajduje się 9 dużych kwadratów o powierzchni 1 mm² każdy. Cztery duże kwadraty w rogach oznaczone literą "L" do zliczania leukocytów są podzielone na 16 kwadratów o boku 0,25 mm. Duży kwadrat w środku jest podzielony na 16 kwadratów o boku 0,25 mm. Każdy kwadrat grupowy składa się z 16 minikwadratów o bokach 0,05 mm, z których każdy ma powierzchnię 0,0025 mm². Pięć kwadratów grupowych w dużym kwadracie centralnym służy do zliczania trombocytów i erytrocytów. W przeciwieństwie do bardziej zaawansowanych, ulepszonych komór zliczających Neubauera, obszar zliczania każdego kwadratu grupowego jest ograniczony przez zewnętrzną jedną z potrójnych linii granicznych.
Cechy i korzyści
  • Jakość1185
  • Wyjątkowa precyzja pomiaru
  • 100% certyfikowana jakość
Opakowanie
1 komora zliczeniowa, w komplecie z 2 szkiełkami nakrywkowymi do hemacytometru, w przezroczystym plastikowym pudełku.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)