BR719805
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
without clips, double ruled
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Cell culture, Counting Chambers, Fuchs-Rosenthal
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
colorless
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
without clips
producent / nazwa handlowa
BRAND 719805
dołki
1
Opis ogólny
Komora ta różni się od zwyczajowych systemów do zliczania komórek krwi dużą powierzchnią wynoszącą 16 mm2. Komora przedstawia 16 dużych kwadratów o powierzchni 1 mm2. Każdy duży kwadrat jest podzielony na 16 małych kwadratów o bokach 0,25 mm i powierzchni 0,0625 mm2. Komora ta jest często używana do liczenia komórek w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Cechy i korzyści
- Jakość1185
- Wyjątkowa precyzja pomiaru
- 100% certyfikowana jakość
Opakowanie
1 komora zliczeniowa, w komplecie z 2 szkiełkami nakrywkowymi do hemacytometru, w przezroczystym plastikowym pudełku.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)