Kluczowe dokumenty
BR717805
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Neubauer improved
without clips, double ruled
Synonim(y):
butelka ldpe, butelki polietylenowe, pojemniki polietylenowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.43
Materiały
colorless
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
without clips
producent / nazwa handlowa
BRAND 717805
rozmiar komory
0.1 mm , depth
dołki
1
Opis ogólny
Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 12 847, w tym 2 szkiełka nakrywkowe do hemocytometru. Na obrysie znajduje się 9 dużych kwadratów o powierzchni 1 mm² każdy. Cztery duże kwadraty w rogach oznaczone literą "L" do zliczania leukocytów są podzielone na 16 kwadratów o boku 0,25 mm każdy. Duży kwadrat w środku jest podzielony na 16 kwadratów o boku 0,25 mm. Duży kwadrat w środku jest podzielony na 25 grup kwadratów o boku 0,2 mm. Każdy kwadrat grupowy składa się z 16 minikwadratów o bokach 0,05 mm, z których każdy ma powierzchnię 0,0025 mm². 5 kwadratów grupowych w dużym kwadracie centralnym służy do zliczania trombocytów i erytrocytów. Wszystkie kwadraty grupowe mają potrójne linie graniczne po każdej stronie. Linia środkowa jest linią graniczną i określa, czy komórki w obszarze brzeżnym powinny być uwzględnione w zliczaniu, czy nie.
Cechy i korzyści
  • BLAUBRAND® counting chambers are precision measuring instruments, used to determine the number of particles per volume unit of a suspension.
  • Same ruling as improved Neubauer, but with rhodium coated chamber bottom.
  • Rulings are engraved into the rhodium layer and appear bright under normal microscope settings.
  • By altering the contrast, the microscope image can be reversed, so that the rulings appear brighter or darker, as required.
Opakowanie
Include 2 hemocytometer cover glasses. The dimensions are 24mm L x 26mm W x 0.4mm H. They are also sold separately as item BR723014.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manoj Kumar Kanakasabapathy et al.
Lab on a chip, 17(17), 2910-2919 (2017-07-14)
The most recent guidelines have called for a significant shift towards viral load testing for HIV/AIDS management in developing countries; however point-of-care (POC) CD4 testing still remains an important component of disease staging in multiple developing countries. Advancements in micro/nanotechnologies
Martin W Breuss et al.
Nature medicine, 26(1), 143-150 (2019-12-25)
De novo mutations arising on the paternal chromosome make the largest known contribution to autism risk, and correlate with paternal age at the time of conception. The recurrence risk for autism spectrum disorders is substantial, leading many families to decline