Kluczowe dokumenty
BR718920
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Bürker pattern
with clips, double ruled
Synonim(y):
butelka ldpe, butelki polietylenowe, pojemniki polietylenowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
with clips
producent / nazwa handlowa
BRAND 718920
dołki
1
Opis ogólny
Wyprodukowany zgodnie z normą DIN 12 847, zawiera 2 szkiełka nakrywkowe do hemacytometru. Na szkiełku znajduje się 9 dużych kwadratów o powierzchni 1 mm² każdy. Każdy duży kwadrat jest podzielony podwójnymi liniami (co 0,05 mm) na 16 kwadratów grupowych o bokach 0,2 mm. Kwadraty grupowe odpowiadają wielkością komorze zliczeniowej Neubauera, ale nie mają dalszych podziałów. Są one używane do liczenia trombocytów i erytrocytów. Podwójne linie z mini kwadratów o powierzchni 0,0025 mm².
Cechy i korzyści
  • Jakość1185
  • Wyjątkowa precyzja pomiaru
  • 100% certyfikowana jakość
Opakowanie
1 counting chamber, complete with 2 haemacytometer cover glasses, in transparent plastic box.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)