BR717810
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Neubauer improved
without clips, bright-line
Synonim(y):
Komory liczące, Neubauer, butelka ldpe, butelki polietylenowe, pojemniki polietylenowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
without clips
producent / nazwa handlowa
BRAND 717810
dł. × szer. × wys.
24 mm × 26 mm × 0.4 mm
rozmiar komory
0.1 mm , depth
dołki
1
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- BLAUBRAND® counting chambers are precision measuring instruments, used to determine the number of particles per volume unit of a suspension.
- Same ruling as improved Neubauer, but with rhodium coated chamber bottom.
- Rulings are engraved into the rhodium layer and appear bright under normal microscope settings.
- By altering the contrast, the microscope image can be reversed, so that the rulings appear brighter or darker, as required.
Opakowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)