Kluczowe dokumenty
BR719005
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Malassez pattern
without clips, double ruled
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Cell culture, Counting Chambers, Malassez
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
without clips
producent / nazwa handlowa
BRAND 719005
dołki
1
Opis ogólny
Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 12 847, w tym 2 szkiełka nakrywkowe do hemacytometru. Szkiełko jest prostokątne, o powierzchni 5 mm². Duże prostokąty mają wymiary 0,25 x 0,20 = 0,05 mm². Każdy z nich jest podzielony na 20 mini kwadratów o powierzchni 0,0025 mm². Komora ta jest powszechnie stosowana do liczenia komórek w płynie mózgowo-rdzeniowym lub do liczenia nicieni.
Cechy i korzyści
  • Jakość1185
  • Wyjątkowa precyzja pomiaru
  • 100% certyfikowana jakość
Opakowanie
1 counting chamber, complete with 2 haemacytometer cover glasses, in transparent plastic box.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)