Kluczowe dokumenty
BR717820
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Neubauer improved
with clips, double ruled
Synonim(y):
butelka ldpe, butelki polietylenowe, pojemniki polietylenowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
with clips
producent / nazwa handlowa
BRAND 717820
rozmiar komory
0.1 mm , depth
dołki
1
Opis ogólny
Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 12 847, w tym 2 szkiełka nakrywkowe do hemocytometru. Na obrysie znajduje się 9 dużych kwadratów o powierzchni 1 mm² każdy. Cztery duże kwadraty w rogach oznaczone literą "L" do zliczania leukocytów są podzielone na 16 kwadratów o boku 0,25 mm każdy. Duży kwadrat w środku jest podzielony na 16 kwadratów o boku 0,25 mm. Duży kwadrat w środku jest podzielony na 25 grup kwadratów o boku 0,2 mm. Każdy kwadrat grupowy składa się z 16 minikwadratów o bokach 0,05 mm, z których każdy ma powierzchnię 0,0025 mm². 5 kwadratów grupowych w dużym kwadracie centralnym służy do zliczania trombocytów i erytrocytów. Wszystkie kwadraty grupowe mają potrójne linie graniczne po każdej stronie. Linia środkowa jest linią graniczną i określa, czy komórki w obszarze brzeżnym powinny być uwzględnione w zliczaniu, czy nie.
Cechy i korzyści
  • BLAUBRAND® counting chambers are precision measuring instruments, used to determine the number of particles per volume unit of a suspension.
  • Same ruling as improved Neubauer, but with rhodium coated chamber bottom.
  • Rulings are engraved into the rhodium layer and appear bright under normal microscope settings.
  • By altering the contrast, the microscope image can be reversed, so that the rulings appear brighter or darker, as required.
Opakowanie
Include 2 hemocytometer cover glasses. The dimensions are 24mm L x 26mm W x 0.4mm H. They are also sold separately as item BR723014.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)