Kluczowe dokumenty
BR475535
BRAND® cavity slides
L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 2
Synonim(y):
Microscope slides, Microscopy
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
Materiały
colorless
glass (Optical, hydrolytic class 3)
sterylność
non-sterile
Właściwości
ground edges
producent / nazwa handlowa
BRAND 475535
dł. × szerokość
76 mm × 26 mm
grubość
1.2-1.5 mm
dołki
2
Opis ogólny
  • Szkiełka podstawowe1191 są wykonane ze szkła optycznego zapewniającego optymalną przejrzystość.
  • Zaprojektowane do przechowywania różnych próbek do analizy mikroskopowej.
  • Białe, hydrolityczne klasy 3. o wklęsłości 15-18 mm i głębokości 0,6-0,8 mm.
  • Szlifowane krawędzie minimalizują ryzyko obrażeń.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)