Kluczowe dokumenty
929735
Sigma-Aldrich
ElectroGreen®
greener alternative
Cyclohexanone substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.06
Poziom jakości
opis
Relative evaporation rate: 0.25
Hansen solubility parameters: SPd 7.7, SPp 3.5, SPh 6.
Acidity (as lactic acid) 0.04-0.06wt%
for electronic purposes
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
105.6
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
zanieczyszczenia
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
pozostałość po odparowaniu
≤0.05%
kolor
clear
lepkość
12.3  cP(20 °C)
bp
111-154 °C
gęstość
0.9752
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Ten rozpuszczalnik 12209 jest wykonany z biopochodnych (pochodzących z kukurydzy / buraków) bezpieczniejszych alternatyw, aby zastąpić syntetyczny rozpuszczalnik na bazie cykloheksanonu ze specyfikacjami dostosowanymi do zastosowań elektronicznych i energetycznych. Wszystkie nasze rozpuszczalniki linii 12209 pochodzą z zasobów odnawialnych (zweryfikowane w testach C14 ASTM D6866-16). Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Ta mieszanka rozpuszczalników składa się z mleczanu etylu 70-90%, izobutanolu 20-30%.
Zastosowanie
Nasz zamiennik cykloheksanonu to opatentowana mieszanka rozpuszczalników na bazie biologicznej do stosowania w szerokiej gamie preparatów do farb drukarskich i środków czyszczących w elektronice.
Przechowywanie i stabilność
Aby zapewnić niską zawartość wody, produkt należy przechowywać w warunkach obojętnych. Po otrzymaniu produkt należy przechowywać w lodówce.
Informacje prawne
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
107.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
41.66 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)