Key Documents
929700
ElectroGreen®
Xylene substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for electronic purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
36 mmHg ( 20 °C)
opis
RelativeEvaporation rate: 0.89
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.7; SPp = 3.1; SPh = 5.8
Specific Gravity (25°C): 0.8905
Próba
≥99% (GC)
Postać
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
0.2% water (Karl Fischer)
pozostałość po odparowaniu
≤ 0.05%
kolor
clear
lepkość
9.3 cP(20 °C)
tw
80-160 °C
przydatność
suitable for acidity (<=0.09% as lactic acid)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
This solvent blend consists of n-Butylacetate 50-70%, Ethyl lactate 20-30%, ethanol 20-30%, ethyl acetate 1-5%.
Zastosowanie
It is readily recycled via distillation for repeated reuse, with no Global Warming compounds or Hazardous Air Pollutants.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
61.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
16.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)