Kluczowe dokumenty
929654
Sigma-Aldrich
ElectroGreen®
greener alternative
Isopropyl Alcohol substitute for electronics, bio-based
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.05
Poziom jakości
opis
Relative Evaporation rate: 1.24
Hansen solubility parameters: SPd = 7.7; SPp = 4.2; SPh = 8.8.
for electronic purposes
Próba
≥ 99.0% (GC)
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
zanieczyszczenia
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.5 wt. % Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
pozostałość po odparowaniu
≤0.05%
kolor
clear
lepkość
9.8  cP(20 °C)
gęstość
0.8351 at 25 °C (specific gravity)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Ten rozpuszczalnik 12209 jest wykonany z bezpieczniejszych alternatyw na bazie biologicznej (pochodzącej z kukurydzy / buraków), aby zastąpić syntetyczny rozpuszczalnik propanol / IPA na bazie paliw kopalnych o specyfikacjach dostosowanych do zastosowań w elektronice i energetyce. Wszystkie nasze rozpuszczalniki z linii 12209 pochodzą z zasobów odnawialnych (zweryfikowane w testach C14 ASTM D6866-16). Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Ta mieszanka rozpuszczalników składa się z etanolu 70-90%, mleczanu etylu 20-30%, octanu etylu 1-5%.
Zastosowanie
Nasz zamiennik alkoholu izopropylowego to mieszanka rozpuszczalników na bazie biologicznej, która zapewnia doskonałe właściwości czyszczące elektroniki: szybko wysycha i zapewnia czystą powierzchnię bez osadów. Idealny do rozcieńczania w gorącej wodzie w momencie użycia. Odpowiedni zamiennik alkoholu izopropylowego (IPA).
Przechowywanie i stabilność
Aby zapewnić niską zawartość wody, produkt należy przechowywać w warunkach obojętnych. Po otrzymaniu produkt należy przechowywać w lodówce.
Informacje prawne
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
52.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)