Merck
929697
Sigma-Aldrich
ElectroGreen®
greener alternative
Butyl Cellosolve substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.05
ciśnienie pary
1.75 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
opis
RelativeEvaporation rate: ~0.11
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.5; SPp = 3.8; SPh = 6.
Acidity (as lactic acid) 0.03-0.05wt%
for electronic purposes
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
zanieczyszczenia
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
pozostałość po odparowaniu
≤0.05%
kolor
clear
lepkość
16.1  cP(20 °C)
bp
154 °C (Initial)
gęstość
0.954
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Ten rozpuszczalnik 12209 jest wykonany z bezpieczniejszych alternatyw na bazie biologicznej (pochodzącej z kukurydzy / buraków), aby zastąpić syntetyczny rozpuszczalnik butylocelulozowy na bazie paliw kopalnych o specyfikacjach dostosowanych do zastosowań w elektronice i energetyce. Wszystkie rozpuszczalniki z linii 12209 pochodzą z zasobów odnawialnych (zweryfikowane w testach C14 ASTM D6866-16). Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Ta mieszanka rozpuszczalników składa się z mleczanu etylu 70-90%, heksan-1-olu 30-50%.
Zastosowanie
Nasz biopochodny zamiennik butylocelulozy jest idealny do czyszczenia elektroniki, a także do receptur atramentów.
Jest to precyzyjny rozpuszczalnik czyszczący, całkowicie wysychający, bez pozostałości filmu. Jest również łatwy i niedrogi w destylacji/recyklingu, nie zawiera niebezpiecznych dla środowiska składników ani niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza.
Jest o 20% do 30% bardziej wydajny w redukcji lepkości niż butyloceluloza. Jest to doskonały rozpuszczalnik do formulacji farb drukarskich o dużej pojemności.
Przechowywanie i stabilność
Aby zapewnić niską zawartość wody, produkt należy przechowywać w warunkach obojętnych. Po otrzymaniu produkt należy przechowywać w lodówce.
Informacje prawne
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
141.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60.55 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
929697-1L4065268752234