929719
ElectroGreen®
NMP substitute for electronics - type 1, bio-sourced
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for electronic purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
~1.0 mmHg ( 20 °C)
opis
Relative Evaporation rate: <0.05
Hansen solubility parameters: SPd 8.8; SPp 5.9; SPh 3.7
Próba
≥99% (GC)
Postać
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
zanieczyszczenia
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, trace (each)
≤3 ppm Zn, trace
0.03 wt. % Acidity (as lactic acid)
0.04 wt. % Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.05%
kolor
clear
lepkość
16.1 cP(20 °C)
tw
~154 °C (Initial)
gęstość
1.094 at 25 °C (Specific gravity)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
This solvent blend consists of propylene carbonate 50-70%, Ethyl lactate 30-50%; ethyl 3-ethoxypropionate 20-30%.
Zastosowanie
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
156.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
69.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)