Kluczowe dokumenty
929662
Sigma-Aldrich
ElectroGreen®
greener alternative
NMP substitute for electronics – type 2, bio-sourced
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.05
ciśnienie pary
0.05 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
opis
Relative Evaporation rate: <0.02
Hansen Solubility Parameters: SPd = 9.0; SPp = 6.8; SPh = 4.6.
for electronic purposes
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
zanieczyszczenia
≤0.05% Acidity (as lactic acid)
≤0.2 wt. % Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
pozostałość po odparowaniu
≤0.05%
kolor
clear
lepkość
32.9  cP(20 °C)
bp
189 °C (initial)
gęstość
0.996 at 25 °C (specific gravity)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Ten rozpuszczalnik 12209 jest wykonany z bezpieczniejszych alternatyw na bazie biologicznej (pochodzącej z kukurydzy / buraków), aby zastąpić syntetyczny rozpuszczalnik NMP na bazie kopalnej ze specyfikacjami dostosowanymi do zastosowań elektronicznych i energetycznych. Wszystkie nasze rozpuszczalniki z linii 12209 pochodzą z zasobów odnawialnych (zweryfikowane w testach C14 ASTMD6866-16). Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Ta mieszanka rozpuszczalników składa się z sulfotlenku dimetylu 50-70%; N,N-dimetylooktanamidu 20-30%; N,N-dimetylodekan-1-amidu 10-20%.
Zastosowanie
N-metylopirolidon(NMP) jest najczęściej stosowany w elektronice do czyszczenia, przygotowywania powierzchni i formułowania tuszu. Dla twórców powłok, którzy chcą zastąpić rozpuszczalniki na bazie ropy naftowej zrównoważoną alternatywą na bazie biologicznej, substytut NMP - typ 2, bio-zasoby to mieszanka rozpuszczalników idealnie zastępująca NMP w szerokiej gamie receptur farb i zastosowań czyszczących.
Przechowywanie i stabilność
Aby zapewnić niską zawartość wody, produkt należy przechowywać w warunkach obojętnych. Po otrzymaniu produkt należy przechowywać w lodówce.
Informacje prawne
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)