Kluczowe dokumenty
929727
Sigma-Aldrich
ElectroGreen®
greener alternative
Methyl Amyl Ketone substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.05
ciśnienie pary
6.4 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
opis
Relative Evaporation rate: 0.247
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.7; SPp = 3.4; SPh = 6.7
Próba
99% (GC)
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
zanieczyszczenia
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
pozostałość po odparowaniu
≤0.05%
kolor
colorless
lepkość
15.7  cP(20 °C)
bp
111 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Ten rozpuszczalnik 12209 jest wykonany z bezpieczniejszych alternatyw na bazie biologicznej (pochodzącej z kukurydzy / buraków), aby zastąpić syntetyczny rozpuszczalnik na bazie ketonu metylowo-amylowego o specyfikacjach dostosowanych do zastosowań elektronicznych i energetycznych. Wszystkie nasze rozpuszczalniki z linii 12209 pochodzą z zasobów odnawialnych (zweryfikowane w testach C14 ASTM D6866-16). Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Ta mieszanka rozpuszczalników składa się z mleczanu etylu 50-70%, izobutanolu 30-50%.
Zastosowanie
Nasz biopochodny zamiennik ketonu metylowo amylowego (MAK) to precyzyjny rozpuszczalnik do czyszczenia elektroniki, całkowicie wysychający, bez pozostałości filmu. Ma lepszą moc czyszczenia i mniejsze zużycie rozpuszczalnika w porównaniu z MAK, a także jest łatwy i niedrogi w destylacji / recyklingu.
Ponadto jest doskonałym rozpuszczalnikiem do receptur atramentów o 20% do 30% bardziej wydajnym w zmniejszaniu lepkości niż MAK i pozwala na wysoką wydajność ładowania receptur atramentów.
Przechowywanie i stabilność
Aby zapewnić niską zawartość wody, produkt należy przechowywać w warunkach obojętnych. Po otrzymaniu produkt należy przechowywać w lodówce.
Informacje prawne
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
929727-1L4065268752357