Key Documents
929506
ItOct-bimy HCl
≥95%
Synonim(y):
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
ciąg SMILES
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C2=C1C=CC=C2.[Cl-]
Powiązane kategorie
Zastosowanie
ItOct-bimy HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu-bimy (673390) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)