Key Documents
929298
ItOct HCl
≥95.0%
Synonim(y):
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Postać
powder
Parametry
moisture stable
ciąg SMILES
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C=C1.[Cl-]
Zastosowanie
ItOct HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)