Merck
JKA13018
Sigma-Aldrich
mPEG7-Azide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2N3
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 7,000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.